Learn More
1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane |
| CAS | 353-83-3 |
| Molecular Formula | C2H2F3I |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoro-1-iodoethane, 2,2,2-Trifluoroethyl Iodide, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2 |
| SMILES | FC(F)(F)CI |
| IUPAC Name | 1,1,1-trifluoro-2-iodoethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 209.94 |
| Formula Weight | 209.9153 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?