Learn More
1,1,1,3,8,10,10,10-Octachlorodecane, TRC
Codice prodotto. 30424295
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30424295 10 mg 10mg
30420203 5 mg -
30415254 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30424295 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO18503510MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 601523-23-3
Molecular Formula C10H14Cl8
Molecular Weight (g/mol) 417.84
Synonym Decane, 1,1,1,3,8,10,10,10-octachloro- (9CI, ACI), 1,1,1,3,8,10,10,10-Octachlorodecane (ACI)
IUPAC Name 1,1,1,3,8,10,10,10-octachlorodecane
SMILES ClC(CCCCC(Cl)CC(Cl)(Cl)Cl)CC(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H14Cl8/c11-7(5-9(13,14)15)3-1-2-4-8(12)6-10(16,17)18/h7-8H,1-6H2
Formula Weight 413.8604
Chemical Name or Material 1,1,1,3,8,10,10,10-Octachlorodecane
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.