Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, 0.5 mL, flat cap, assorted colors
Click to view available options
Quantity:
1000 tubes
Förpackningsstorlek:
Pack of 1000
Beskrivning
0.5 mL Individual Tubes feature a 'snap shut' cap, which are available as either domed or flat caps. These tubes aare compatible with 0.5 mL thermal cycler blocks and can be used in PCR and sample storage applications.
Highlights
- Suitable for 0.5 mL thermal cycler blocks
- 0.6 mL maximum tube capacity when closed
- Integral ‘snap shut’ cap
- Available with flat or domed caps
Applications
- PCR
- Sample storage
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | Certified DNA/RNase Free |
| Color | Assorted |
| Description | Flat Frosted Caps |
| Volume (Metric) Working | 0.5 mL |
| Volume (Metric) | 0.6 mL |
| Quantity | 1000 tubes |
| For Use With (Equipment) | Thermal Cyclers |
| Material | Polypropylene |
| Closure Type | Flat Cap |
| Format | 1,000 Tubes |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering