Learn More
WDR76 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1611.84 NOK - 4593.76 NOK
Specifications
Antigen WDR76
Concentration 0.31 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
16884095
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Proteintech
25528-1-AP-20UL
20 μL
1611.84 NOK
20µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 17-04-2024
to see stock.
16874095
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Proteintech
25528-1-AP-150UL
150 μL
4593.76 NOK
150µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 17-04-2024
Description
Spécification
Spécification
WDR76
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9H967
79968
WDR76 Fusion Protein Ag22114
Primary
-20°C
WDR76
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CDW14, WD repeat domain 76, WDR76
WDR76
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats