Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 50 mm Box Height, with Boxes
Product Code. 15220664 Shop All TENAK Products
Click to view available options
Holds:
Boxes
Array:
3 x 3
3 x 4
3 x 5
4 x 3
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 4
6 x 5
7 x 4
Unit Size:
Each
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15220664
missing translation for 'mfr': Tenak™ TE23134B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
  • Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Constructed of stainless steel
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spécification
Includes White cardboard boxes, 9 x 9 cell dividers
Array 5 x 4
Holds Boxes
Material Stainless Steel
Positions 20
For Use With (Equipment) Upright Freezers
Dimensions (L x W x H) 560 x 139 x 276 mm
Height (Metric) 50 mm (Box)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis