Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Small muscular Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Small muscular protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
2526.25 NOK - 34365.00 NOK
Specifica
Accession Number NP_055147.1
Gene ID (Entrez) 23676
Name Small muscular Protein
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
16003291
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8209-EC-100UG
100 μg
7745.00 NOK
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Estimated Shipment: 18-06-2024
to see stock.
16023291
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8209-EC-1MG
1 mg
34365.00 NOK
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Estimated Shipment: 18-06-2024
to see stock.
16013291
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8209-EC-10UG
10 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16033291
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8209-EC-200UG
200 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16043291
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8209-EC-500UG
500 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16053291
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8209-EC-50UG
50 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
NP_055147.1
Small muscular Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
23676
Research Use Only
SMPX
Recombinant Protein
E. coli
MNMSKQPVSN VRAIQANINI PMGAFRPGAG QPPRRKECTP EVEEGVPPTS DEEKKPIPGA KKLPGPAVNL SEIQNIKSEL KYVPKAEQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications