Learn More
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt
Product Code. 11439076
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11439076
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17941.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 62698-54-8 | C32H28N2Na4O12 | 724.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62698-54-8
Molecular Formula C32H28N2Na4O12
Molecular Weight (g/mol) 724.54
MDL Number MFCD00066371
InChI Key KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
Synonym phthalein complexon sodium salt, o-cresolphthalein complexone tetrasodium salt, sodium 2,2',2,2'-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1,1-diyl bis 2-hydroxy-3-methyl-5,1-phenylene bis methylene bis azanetriyl tetraacetate, phthaleincomplexonsodiumsalt, phthalein complexone sodium salt, glycine, n,n'-3-oxo-1 3h-isobenzofuranylidene bis 6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl-, sodium salt 1:4, glycine, n,n'-3-oxo-1 3h-isobenzofuranylidene bis 6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl-, tetrasodium salt, tetrasodium 2,2',2,2'-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl bis 6-hydroxy-5-methylbenzene-3,1-diyl methanediylnitrilo tetraacetate, tetrasodium 2-5-1-3-bis carboxylatomethyl amino methyl-4-hydroxy-5-methylphenyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl-2-hydroxy-3-methylphenyl methyl carboxylatomethyl amino acetate, tetrasodium 2-5-1-3-bis 2-oxido-2-oxoethyl amino methyl-4-hydroxy-5-methylphenyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl-2-hydroxy-3-methylphenyl methyl-2-oxido-2-oxoethyl amino acetate
PubChem CID 112916
IUPAC Name tetrasodium;2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxylatomethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-5-methylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl]methyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1
Specifications
Quantity 25 g
Formula Weight 724.54
Chemical Name or Material o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt