Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Columns, 5 μm Particle Size
Product Code. 12439936 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
125 mm
250 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 12439936
Brand: Macherey-Nagel™ 762372.100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Spezifikation
Column Format Preparative Column
Diameter (Metric) 10 mm
For Use With Quinolone Antibiotics, Sulfonamides, Xanthines, Substituted Aromatics
Length (Metric) 50 mm
Max. Pressure 8700 psi (600 bar)
Particle Size 5 μm
pH 1 to 10
Pore Size 110 Å
Surface Area 340 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L1/L11
Stationary Phase C18 and Propylphenyl (Sphinx RP)
Packing Material Silica
Carbon Load 15%
Column Type Reversed Phase
Endcapped Yes
Phase Reversed Phase
Type VariPerp HPLC Column
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt