Learn More
n-Triacontane, 98+%
Codice prodotto. 11357425
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11357425
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L05386.03
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 638-68-6 | C30H62 | 422.826 g/mol
n-Triacontane is used to improve the threshold voltage and mobility for electrons of ambipolar organic light emitting field effect transistors with modified asymmetric electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
n-Triacontane is used to improve the threshold voltage and mobility for electrons of ambipolar organic light emitting field effect transistors with modified asymmetric electrodes.
Solubility
Soluble in benzene, chloroform and toluene. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 638-68-6
Molecular Formula C30H62
Molecular Weight (g/mol) 422.826
MDL Number MFCD00009410
InChI Key JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-triacontane, triacontane, analytical standard, triacontane, acmc-1b4uf, n-triacontane 250mg, ch3-ch2 28-ch3
PubChem CID 12535
ChEBI CHEBI:31006
IUPAC Name triacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Melting Point 65°C to 68°C
Boiling Point 455°C
Flash Point 237°C (458°F)
Odor Odorless
Quantity 1 g
Beilstein 1777281
Solubility Information Soluble in benzene,chloroform and toluene. Insoluble in water.
Formula Weight 422.83
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material n-Triacontane
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato