Learn More
N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5, CDN
Product Code. 30311900
Click to view available options
Quantity:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30311900
Marque: CDN CDND73680.1G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5
CAS 619319-96-9
Molecular Formula C7 D5 H4 N
Quantity 0.1 g
Synonym Benzen-d5-amine, N-methyl- (9 CI)
InChI Formula InChI=1 S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(NC)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-methylaniline
Molecular Weight (g/mol) 112.1839
Formula Weight 112.1049 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis