Learn More
R&D Systems™ Mouse Contactin-5 (NP_001164258.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Packungsgröße:
10µg
Spezifikation
Spezifikation
| Gene | Contactin-5 |
| Accession Number | NP_001164258.1 |
| Gene ID (Entrez) | 53942 |
| Gene Alias | CNTN5, contactin 5, contactin-5, Contactin5, hNB-2, HNB-2s, MGC163491, NB2, NB-2, neural adhesion molecule, Neural recognition molecule NB-2 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Mouse |
| Quantity | 10 μg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur