missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MCM2 Antibody (MCM2/3678) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-14118JF525
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MCM2 Monoclonal antibody specifically detects MCM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| MCM2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| BM28MGC10606, CCNL 1, CCNL1, CDCL1mitotin, EC 3.6.4.12, KIAA0030MITOTIN, MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, mitotin (S. cerevisiae), minichromosome maintenance complex component 2, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 2 (mitotin), minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin) | |
| Recombinant fragment (aa 650-750) of human MCM2 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P49736) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 4171 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MCM2/3678 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido