Learn More
LYZL6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1611.84 NOK - 4593.76 NOK
Especificaciones
Antigen LYZL6
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
16899303
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Proteintech
11922-1-AP-20UL
20 μL
1611.84 NOK
20µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 13-05-2024
to see stock.
16889303
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Proteintech
11922-1-AP-150UL
150 μL
4593.76 NOK
150µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 13-05-2024
to see stock.
Descripción
Descripción
Lysozymes.
Especificaciones
Especificaciones
LYZL6
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O75951, Q9DA11
287751, 57151, 69444
LYZL6 Fusion Protein Ag2569
Primary
-20°C
LYZL6
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
1700023H08Rik, LYC1, lysozyme like 6, Lysozyme like protein 6, LYZL6, PRO1485, TKAL754
Lyzl6
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados