Learn More
Gilac™ Lid with Handle for Round HACCP Food Contact Container
Product Code. p-200009536
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Red
White
Yellow
For Use With (Equipment):
50 L Round HACCP Food Contact Container
75 L Round HACCP Food Contact Container
Unit Size:
Each
Product Code. 17978951
Brand: Gilac™ G613321
Only null left
Add to basket
Add to basket
Lid with handle for round HACCP container.
  • Lid with handle for round HACCP container.
Specifications
Product Type HACCP Food Container Lid
Material Polyethylene
Color White
For Use With (Equipment) 50 L Round HACCP Food Contact Container
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado