missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IL-6 Antibody (1936R) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB2061RJF669
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IL-6 Monoclonal antibody specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for Neutralization,Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Specifikationer
| IL-6 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6 | |
| E. coli-derived recombinant human IL-6, Val30-Met212, Accession # P05231 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience | |
| 3569 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Neutralization, Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
| 1936R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering