Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human IL-12 beta protein
Code produit. 17670087 Tous les produits Proteintech Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
100 μg
1000 μg
missing translation for 'unitSize'
1000µg
100µg
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17670087
missing translation for 'mfr': Proteintech HZ132110UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
HumanKine™ recombinant protein
IL-12p40, also known as IL-12B, is a subunit of both the IL-12 and IL-23 cytokines. It is not thought to be bioactive on its own, but it has been shown to regulate IL-12 activity in antagonistic manner by competitively binding with the IL-12 receptor. IL-12p40 also functions as a chemoattractant molecule for macrophage infiltration into tumor sites. There has additionally been evidence to suggest that IL-12p40 mediates a protective immune response against mycobacterial infection by serving as a necessary component for granuloma formation and promoting Th1 effector cell functions (PMID: 17126601, 10453037, 11739515).
Spécification
Accession Number P29460
Formulation 1 x PBS pH 7.4
Gene ID (Entrez) 3593
Molecular Weight (g/mol) 37-50 kDa
Quantity 10 μg
Source HEK293
Storage Requirements Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Endotoxin Concentration <0.1 EU/μg
Specific Reactivity Human
Recombinant Recombinant
Reconstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Form Lyophilized
Purity or Quality Grade >95%
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis