Learn More
R&D Systems™ Human High Sensitivity Cytokine B Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Product Code. 18461310
Click to view available options
Quantity:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
2 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Unit Size:
1 set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18461310
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ FCSTM1411
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantity 11 Plex
Species Human
For Use With (Application) ELISA
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt