Learn More
Glycerol-1,1,2,3,3-d5, CDN
Product Code. 30315934
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30315934
Brand: CDN CDND13875G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Glycerol-d5
CAS 62502-71-0
Molecular Formula C3 2H5 H3 O3
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1 S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6 H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D
SMILES [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])O
IUPAC Name 1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,2,3-triol
Molecular Weight (g/mol) 97.12
Formula Weight 97.0787 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.