Learn More
FOXI1 Antibody (PCRP-FOXL1-1F8) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-14224JF585
Product Code. 30171109
  • 6275.00 NOK / 0.10mL
Description
FOXI1 Monoclonal antibody specifically detects FOXI1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
FOXI1
Monoclonal
Janelia Fluor 585
FKHL10HFH3, forkhead box I1, forkhead box protein I1, forkhead-like 10, forkhead-related activator 6, Forkhead-related protein FKHL10, Forkhead-related transcription factor 6, FREAC-6, FREAC6FKH10, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 3, HFH-3, HNF-3/fork-head homolog 3, HNF-3/fork-head homolog-3, MGC34197
Recombinant fragment (around aa104-258) of human FOXI1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q12951)
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
PCRP-FOXL1-1F8
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
2299
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.