Learn More
Macherey Nagel Filter Papers, MN 918 1/4, Folded
Medium fast, smooth, folded filter papers.
Brand: Macherey Nagel 561050
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Smooth
- Medium fast filtration speed
- Suitable for the filtration of fruit juices, wines, and spirits
Tekniske data
| 120 g/m2 | |
| Folded | |
| MN 918 1/4 | |
| 0.34 mm |
| Smooth | |
| 9 sec. | |
| 100/Pk. | |
| 50 cm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?