Learn More
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Antibody (FAP/4853) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-14220JF525
Product Code. 30171314
  • 6465.00 NOK / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Monoclonal antibody specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP
Monoclonal
Janelia Fluor 525
170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin
Recombinant fragment (around aa 1-200) of human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q12884)
0.1 mL
Cancer, Protein Phosphatase
2191
Store at 4°C in the dark.
IgG2c κ
Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
FAP/4853
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.