Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH/temperature combination electrode EC620133
Click to view available options
Length (Metric) Cable:
1 m
Unit Size:
Each
Descripción
Eutech™ offers a wide range of pH meters and electrodes that measure pH values in various educational, laboratory and industrial applications. Eutech™ pH electrode EC620133 is an open pore, glass-body pH electrode with a spear tip suitable for semi-solid samples.
Features:
- Parameter: pH/Temperature
- Liquid Junction Type: Open pore
- Sealed
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Open pore glass-body spear tip electrode |
| Connector Types | BNC |
| Junction | Double |
| Material | Glass Body |
| pH Range | 2 to 11 |
| Temperature (Metric) Operating | 0°C to 50°C |
| Type | pH/Temp Combination Electrode |
| For Use With (Equipment) | All pH meters with BNC input connector |
| Internal Reference | Polymer-gel |
| Temperature (Metric) Range | 0°C to 50°C |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido