Learn More
ENPP-3/CD203c Antibody (NP4D6) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB5756JF635
Product Code. 30171259
  • 5380.00 NOK / 0.10mL
Description
ENPP-3/CD203c Monoclonal antibody specifically detects ENPP-3/CD203c in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ENPP-3/CD203c
Monoclonal
Janelia Fluor 635
CD203c, CD203c antigen, dJ1005H11.3 (phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 3), dJ914N13.3 (phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 3), ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 3, ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 3, E-NPP 3, gp130RB13-6, NPP3, PD-IBETA, PDNP3B10, Phosphodiesterase I beta, Phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 3, phosphodiesterase-I beta
HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human ENPP-3/CD203c, Accession # O14638
RUO
Primary
Human
Liquid
Flow Cytometry, CyTOF
NP4D6
50mM Sodium Borate
Mouse
0.1 mL
Protein Phosphatase
5169
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Certificates
Promotions
Promotions
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.