Learn More
DOG1/TMEM16A Antibody (rDG1/447) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-21076JF525
Produktkod. 30171852
  • 6060.00 NOK / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
DOG1/TMEM16A Monoclonal antibody specifically detects DOG1/TMEM16A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
DOG1/TMEM16A
Monoclonal
Janelia Fluor 525
ANO1, anoctamin 1, DOG1, ORAOV2, TAOS2, TMEM16A
Recombinant full-length human DOG1/TMEM16A protein
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
rDG1/447
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
55107
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.