Learn More
Complement Component C1qA, Mouse anti-Human, Clone: C1QA/2953, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-79782-100UG
3816.50 NOK valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 18211016
  • 4720.00 NOK / 100µg
Descrizione
Descrizione
Complement Component C1qA Monoclonal specifically detects Complement Component C1qA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Complement Component C1qA
Monoclonal
0.2 mg/mL
Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
P02745, P02745
C1QA
Recombinant fragment (around aa 104-237) of human Complement Component C1qA protein (exact sequence is proprietary)
100 μg
Immunology, Innate Immunity
712
Store at 4°C.
IgG2b κ
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
C1QA/2953
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
C1QA complement component 1, q subcomponent, A chain
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato