Learn More
Cholesteryl behenate, MedChemExpress
Product Code. 16469288
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
Product Code. 16469288
Brand: Medchem Express HYN2339
MedChemExpress Cholesteryl behenate is a cholesterol ester associated with the neutral core of low density lipoprotein Receptor-LDL complexes are taken up by lysosomes and hydrolyzed to release cholesterol from the esters.
Cholesteryl behenate is a cholesterol ester associated with the neutral core of low density lipoprotein Receptor-LDL complexes are taken up by lysosomes and hydrolyzed to release cholesterol from the esters.
Specifications
Chemical Name or Material Cholesteryl behenate
CAS 61510-09-6
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C49H88O2
Quantity 10 mg
Synonym Cholesteryl docosanoate Cholesterol behenate
Solubility Information Ethanol : 2 mg/mL (2.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molecular Weight (g/mol) 709.22
Formula Weight 709.22
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Show More Show Less
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt