Learn More
Benzyl butyrate, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11441287
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
250 g
1000 g
missing translation for 'unitSize'
1000g
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11441287
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B24241.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-37-7
Molecular Formula C11H14O2
Molecular Weight (g/mol) 178.231
MDL Number MFCD00027133
InChI Key VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl butyrate, benzyl n-butyrate, butanoic acid, phenylmethyl ester, phenylmethyl butanoate, benzyl n-butanoate, butyric acid, benzyl ester, phenylmethyl butyrate, benzylester kyseliny maselne, benzylbutyrate, benzyl butyrate natural
PubChem CID 7650
IUPAC Name benzyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Density 1.009
Boiling Point 240°C
Flash Point 107°C (224°F)
Refractive Index 1.493
Quantity 50 g
Beilstein 2047625
Formula Weight 178.23
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Benzyl butyrate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis