Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Software 21 CFR Part 11
Code produit. 17138238
Click to view available options
Quantity:
1 License
1 Server license, 10 users
1 Server license, 5 users
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17138238
Marque: Invitrogen™ A47289
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Attune NxT Software 21 CFR Part 11 is for use with the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer and supports compliance with 21 CFR Part 11 FDA guidelines for security, auditing, and electronic (SAE) signatures using an SAE console.
  • The software helps prevent unauthorized access to the system and is available for use on computers with the Windows 10 operating system.
  • Authentication of user log-in information
  • Ability to set password guidelines and expiry dates
  • Lockout access and re-authentication requirements after a period of inactivity
  • System lockout upon unauthorized attempts to access software
  • Ability of administrator to define user roles and permissions
  • Identification of data tampering
  • Generation of audit trail log
  • Ability of administrator to determine functions required to input reason for change
  • Tracking of changes to user roles, account management, and system settings
  • Assignment of unique identifiers for experiments and objects within experiments to identify any changes from original record
  • Audit trail record presented in human-readable format
  • Administrator determination of e-signature requirements
  • Ability to review records and sign electronically
  • Along with the 21 CFR part 11 software license, our service and support organization offers these services to help you validate you instrument, software, and computer: IQOQ and computer software validation services.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Equipment) Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer
Product Line Attune™
Product Type Flow Cytometer Software
Quantity 1 Server license, 5 users
Shipping Condition Room Temperature
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis