missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMNDC1 Antibody [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-35081AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SMNDC1 Polyclonal antibody specifically detects SMNDC1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
| SMNDC1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Alexa Fluor 750 | |
| SMNRSMN-related protein, SPF30splicing factor 30, survival of motor neuron-related, survival motor neuron domain containing 1,30 kDa splicing factor SMNrp, Survival motor neuron domain-containing protein 1, survival of motor neuron-related-splicing factor 30 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-238 of human SMNDC1 (NP_005862.1).,, Sequence:, MSEDLAKQLASYKAQLQQVEAALSGNGENEDLLKLKKDLQEVIELTKDLLSTQPSETLASSDSFASTQPTHSWKVGDKCMAVWSEDGQCYEAEIEEIDEENGTAAITFAGYGNAEVTPLLNLKPVEEGRKAKEDSGNKPMSKKEMIAQQREYKKKKALKKAQRIKELEQEREDQKVKWQQFNNRAYSKNKKGQVKRSIFASPESVTGKVGVGTCGIADKPMTQYQDTSKYNVRHLMPQ | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 10285 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu