Learn More
SGLT1/SLC5A1 Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35198PE
Artikelnummer. 30500626
  • 6175.00 NOK / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
SGLT1/SLC5A1 Polyclonal antibody specifically detects SGLT1/SLC5A1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SGLT1/SLC5A1
Polyclonal
PBS
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
PE
D22S675, High affinity sodium-glucose cotransporter, Na+/glucose cotransporter 1, NAGTsodium/glucose cotransporter 1, SGLT1Na(+)/glucose cotransporter 1, solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 1, Solute carrier family 5 member 1
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human SGLT1/SLC5A1 (NP_000334.1).,, Sequence:, ECEKYCGTKVGCTNIAYPTLVVELMPNGLRGLMLSVMLASLMSSLTSIFNSASTLFTMDIYAKVRKRASEKELMIAGRLFILVLIGISIAWVPIVQSAQSG
0.1 mL
Membrane Trafficking and Chaperones
6523
Store at 4°C in the dark.
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt