Learn More
VDAC1 Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35374PE
Product Code. 30500486
  • 6175.00 NOK / 0.10mL
Description
VDAC1 Polyclonal antibody specifically detects VDAC1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
VDAC1
Polyclonal
PBS
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
PE
hVDAC1, MGC111064, Outer mitochondrial membrane protein porin 1, Plasmalemmal porin, PORIN, Porin 31HL, Porin 31HM, PORIN-31-HL, VDAC, VDAC-1, voltage-dependent anion channel 1, voltage-dependent anion-selective channel protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-283 of human VDAC1 (NP_003365.1).,, Sequence:, MAVPPTYADLGKSARDVFTKGYGFGLIKLDLKTKSENGLEFTSSGSANTETTKVTGSLETKYRWTEYGLTFTEKWNTDNTLGTEITVEDQLARGLKLTFDSSFSPNTGKKNAKIKTGYKREHINLGCDMDFDIAGPSIRGALVLGYEGWLAGYQMNFETAKSRVTQSNFAVGYKTDEFQLHTNVNDGTEFGGSIYQKVNKKLETAVNLAWTAGNSNTRFGIAAKYQIDPDACFSAKVNNSSLIGLGYTQTLKPGIKLTLSALLDGKNVNAGGHKLGLGLEFQA
0.1 mL
Cellular Markers, Mitochondrial Markers
7416
Store at 4°C in the dark.
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt