Learn More
KPNA5 Antibody [PerCP], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-27878PCP
Product Code. 30500438
  • 5075.00 NOK / 0.10mL
Beschreibung
Beschreibung
KPNA5 Polyclonal antibody specifically detects KPNA5 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
KPNA5
Polyclonal
PBS
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
3841
Store at 4°C in the dark.
Purified
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
PerCP
importin alpha 6, importin subunit alpha-6, IPOA6, karyopherin alpha 5 (importin alpha 6), Karyopherin subunit alpha-5, SRP6
KPNA5 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human KPNA5. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of KPNA5.
0.1 mL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt