Learn More
Glutathione S Transferase kappa 1 Antibody [Alexa Fluor« 647], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-37938AF647
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Glutathione S Transferase kappa 1 Polyclonal antibody specifically detects Glutathione S Transferase kappa 1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| Glutathione S Transferase kappa 1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 647 | |
| EC 2.5.1.18, glutathione S-transferase k1, glutathione S-transferase kappa 1, Glutathione S-transferase subunit 13, glutathione S-transferase subunit 13 homolog, GST, GST 13-13, GST class-kappa, GST13, GST13-13, GSTK1-1, hGSTK1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-226 of human Glutathione S Transferase kappa 1 (NP_057001.1).,, Sequence:, MGPLPRTVELFYDVLSPYSWLGFEILCRYQNIWNINLQLRPSLITGIMKDSGNKPPGLLPRKGLYMANDLKLLRHHLQIPIHFPKDFLSVMLEKGSLSAMRFLTAVNLEHPEMLEKASRELWMRVWSRNEDITEPQSILAAAEKAGMSAEQAQGLLEKIATPKVKNQLKETTEAACRYGAFGLPITVAHVDGQTHMLFGSDRMELLAHLLGEKWMGPIPPAVNARL | |
| 0.1 mL | |
| Endocrinology | |
| 373156 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu