Learn More
LIM Kinase 1 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35690C
Product Code. 30500360
  • 6175.00 NOK / 0.10mL
Description
LIM Kinase 1 Polyclonal antibody specifically detects LIM Kinase 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
LIM Kinase 1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
DyLight 650
EC 2.7.11.1, LIM domain kinase 1, LIM motif-containing protein kinase, LIMKLIMK-1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 510-647 of LIM Kinase 1 (NP_002305.1).,, Sequence:, VGNPYWMAPEMINGRSYDEKVDVFSFGIVLCEIIGRVNADPDYLPRTMDFGLNVRGFLDRYCPPNCPPSFFPITVRCCDLDPEKRPSFVKLEHWLETLRMHLAGHLPLGPQLEQLDRGFWETYRRGESGLPAHPEVPD
0.1 mL
Breast Cancer, Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase
3984
Store at 4°C in the dark.
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis