Learn More
H4 Clustered Histone 1 [Dimethyl Lys20] Antibody [HRP], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-37993H
Product Code. 30500146
  • 7755.00 NOK / 0.10mL
Description
H4 Clustered Histone 1 Polyclonal antibody specifically detects H4 Clustered Histone 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ChIP Assay,ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
H4 Clustered Histone 1
Polyclonal
PBS
Rabbit
Affinity purified
RUO
8359
Store at 4°C in the dark.
Purified
ChIP Assay, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
HRP
H4-16;H4C11;H4C12;H4C13;H4C14;H4C15;H4C2;H4C3;H4C4;H4C5;H4C6;H4C8;H4C9;H4FA, H4F4, HIST1H4A
A synthetic dimethylated peptide around K20 of human H4 Clustered Histone 1 (NP_003529.1).,, Sequence:, HRKVL
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt