Learn More
CDC45L Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-37890FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CDC45L Polyclonal antibody specifically detects CDC45L in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
| CDC45L | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| DyLight 680 | |
| CDC45 cell division cycle 45-like (S. cerevisiae), cell division cycle 45 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle 45-like 2, human CDC45, S.cerevisiae, homolog)-like | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human CDC45L (NP_003495.1).,, Sequence:, MFVSDFRKEFYEVVQSQRVLLFVASDVDALCACKILQALFQCDHVQYTLVPVSGWQELETAFLEHKEQFHYFILINCGANVDLLDILQPDEDTIFFVCDTHRPVNVVNVYNDTQIKLLIKQDDDLEVPAYEDIFRDEEEDEEHSGNDSDGSEPSEKRTRLEEEIVEQTMRRRQRREWEARRRDILFDYEQYEYHGTSSAMVMFELAWMLSKDLNDMLWWAIVGLTDQWVQDKITQMKYVTDVGVLQRHVSRHNHRNEDEENTLSVDCTRI | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 8318 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu