Learn More
Ndufs1 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35706MFV450
Product Code. 30499969
  • 6375.00 NOK / 0.10mL
Description
Ndufs1 Polyclonal antibody specifically detects Ndufs1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ndufs1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
mFluor Violet 450 SE
CI-75k, CI-75Kd, complex I 75kDa subunit, complex I, mitochondrial respiratory chain, 75-kD subunit, Complex I-75kD, EC 1.6.5.3, EC 1.6.99.3, MGC26839, mitochondrial NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 1 (75kD) (NADH-coenzyme Qreductase), NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 1, 75kDa (NADH-coenzyme Qreductase), NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, mitochondrial, PRO1304
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-290 of human Ndufs1 (NP_004997.4).,, Sequence:, VEIEKAPKVVAACAMPVMKGWNILTNSEKSKKAREGVMEFLLANHPLDCPICDQGGECDLQDQSMMFGNDRSRFLEGKRAVEDKNIGPLVKTIMTRCIQCTRCIRFASEIAGVDDLGTTGRGNDMQVGTYIEKMFMSELSGNIIDICPVGALTSKPYAFTARPWETRKTESIDVMDAVGSNIVVSTRTGEVMRILPRMHEDINEEWISDKT
0.1 mL
Vision
4719
Store at 4°C in the dark.
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis