Learn More
Lipase A Antibody (9G7F12) [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-27914G
This item is not returnable.
View return policy
Description
Lipase A Monoclonal antibody specifically detects Lipase A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Serum
Specifications
| Lipase A | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| Acid cholesteryl ester hydrolase, Cholesteryl esterase, EC 3.1.1, EC 3.1.1.13, LALCESDcholesterol ester hydrolase, Lipase A, lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase, lysosomal acid lipase, lysosomal acid lipase/cholesteryl ester hydrolase, Sterol esterase | |
| Truncated recombinant Lipase A expressed in E. Coli strain BL21 (DE3). | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 3988 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| 9G7F12 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering