Learn More
ARMC10 Antibody [Alexa Fluor« 647], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-37916AF647
Product Code. 30499813
  • 6175.00 NOK / 0.10mL
Beskrivelse
Beskrivelse
ARMC10 Polyclonal antibody specifically detects ARMC10 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
ARMC10
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
Alexa Fluor 647
armadillo repeat containing 10, armadillo repeat-containing protein 10, FLJ37850, MGC3195, specific splicing variant involved in hepatocarcinogenesis, Splicing variant involved in hepatocarcinogenesis protein, SVHPNAS112
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 169-308 of human ARMC10 (NP_001154481.1).,, Sequence:, TNMTVTNDHQHMLHSYITDLFQVLLTGNGNTKVQVLKLLLNLSENPAMTEGLLRAQVDSSFLSLYDSHVAKEILLRVLTLFQNIKNCLKIEGHLAVQPTFTEGSLFFLLHGEECAQKIRALVDHHDAEVKEKVVTIIPKI
0.1 mL
Cancer
83787
Store at 4°C in the dark.
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.