Learn More
KIF14 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35119R
Product Code. 30499759
  • 6175.00 NOK / 0.10mL
Description
KIF14 Polyclonal antibody specifically detects KIF14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
KIF14
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
DyLight 550
KIAA0042MGC142302, kinesin family member 14, kinesin-like protein KIF14
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1399-1648 of human KIF14 (NP_055690.1).,, Sequence:, LENGNNKAASVQEEFMDAVCDGVGLGMKILLDSGLEKAKELQHELFRQCTKNEVTKEMKTNAMGLIRSLENIFAESKIKSFRRQVQEENFEYQDFKRMVNRAPEFLKLKHCLEKAIEIIISALKGCHSDINLLQTCVESIRNLASDFYSDFSVPSTSVGSYESRVTHIVHQELESLAKSLLFCFESEESPDLLKPWETYNQNTKEEHQQSKSSGIDGSKNKGVPKRVYELHGSSPAVSSEECTPSRIQWV
0.1 mL
Cell Biology, Cellular Markers, DNA Repair
9928
Store at 4°C in the dark.
Purified
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato