Learn More
JPH4 Antibody [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-27876AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
JPH4 Polyclonal antibody specifically detects JPH4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| JPH4 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 750 | |
| JP4, JP-4, JPHL1, Junctophilin 4, Junctophilin Like 1, junctophilin-4, Junctophilin-Like 1 Protein, KIAA1831 | |
| JPH4 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human JPH4. The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of JPH4. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Neuroscience | |
| 84502 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu