Learn More
CHD3 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-37987V
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CHD3 Polyclonal antibody specifically detects CHD3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
| CHD3 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| DyLight 405 | |
| ATP-dependent helicase CHD3, CHD-3, chromodomain helicase DNA binding protein 3, chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, hZFH, Mi-2 autoantigen 240 kDa protein, Mi-2a, Mi2-ALPHA, ZFH, Zinc finger helicase, zinc-finger helicase (Snf2-like) | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1900-2000 of human CHD3 (NP_001005273.1).,, Sequence:, ERSILSRLASKGTEPHPTPAYPPGPYATPPGYGAAFSAAPVGALAAAGANYSQMPAGSFITAATNGPPVLVKKEKEMVGALVSDGLDRKEPRAGEVICIDD | |
| 0.1 mL | |
| Immune Dysfunction, Immune System Diseases, Immunology, modENCODE Antibodies | |
| 1107 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido