Learn More
Dysbindin Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Dysbindin Polyclonal antibody specifically detects Dysbindin in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | Dysbindin |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | mFluor Violet 610 SE |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DKFZp564K192, dysbindin, Dysbindin-1, dystrobrevin binding protein 1, Dystrobrevin-binding protein 1, FLJ30031, Hermansky-Pudlak syndrome 7 protein, HPS7 protein, HPS7DBND, MGC20210, My031, SDY |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-351 of human Dysbindin (NP_115498.2).,, Sequence:, MLETLRERLLSVQQDFTSGLKTLSDKSREAKVKSKPRTVPFLPKYSAGLELLSRYEDTWAALHRRAKDCASAGELVDSEVVMLSAHWEKKKTSLVELQEQLQQLPALIADLESMTANLTHLEASFEEVENNLLHLEDLCGQCELERCKHMQSQQLENYKKNKRKELETFKAELDAEHAQKVLEMEHTQQMKLKERQKFFEEAFQQDMEQYLSTGYLQIAERREPIGSMSSMEVNVDMLEQMDLMDISDQEALDVFLNSGGEENTVLSPALGPESSTCQNEITLQVPNPSELRAKPPSSSSTCTDSATRDISEGGESPVVQSDEEEVQVDTALATSHTDREATPDGGEDSDS |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?