Learn More
Descrizione
SMARCD2 Polyclonal antibody specifically detects SMARCD2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | SMARCD2 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 650 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 60 kDa BRG-1/Brm-associated factor subunit B, BAF60B, BRG1-associated factor 60B, chromatin remodeling complex BAF60B subunit, CRACD2, mammalian chromatin remodeling complex BRG1-associated factor 60B, PRO2451, Rsc6p, SWI/SNF complex 60 kDa subunit B, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily d, member 2, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily D member 2, Swp73-like protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 454-531 of human SMARCD2 (NP_001091896.1).,, Sequence:, RDFMLSFSTDPQDFIQEWLRSQRRDLKIITDVIGNPEEERRAAFYHQPWAQEAVGRHIFAKVQQRRQELEQVLGIRLT |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?