missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
CHRFAM7A Polyclonal antibody specifically detects CHRFAM7A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | CHRFAM7A |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 525 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CHRNA7, CHRNA7 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7, exons 5-10) and FAM7A (familywith sequence similarity 7A, exons A-E) fusion, CHRNA7 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 7, exons 5-10) andFAM7A (family with sequence similarity 7A, exons A-E) fusion, CHRNA7-DR1alpha 7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor-FAM7A hybrid, CHRNA7-FAM7A fusion protein, D-10alpha-7 nicotinic cholinergic receptor subunit, MGC120482, MGC120483 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human CHRFAM7A (NP_647536.1).,, Sequence:, MQKYCIYQHFQFQLLIQHLWIAANCDIADERFDATFHTNVLVNSSGHCQYLPPGIFKSSCYIDVRWFPFDVQHCKLKFGSWSYGGWSLDLQMQEADISGYIPNGEWDLVGIPGKRSERFYECCKEPYPDVTFTVTMRRRTLYYGLNLLIP |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?