Beschreibung
AP2M1 Polyclonal antibody specifically detects AP2M1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AP2M1 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Adaptin-mu2, adaptor-related protein complex 2, mu 1 subunit, AP-2 mu chain, Clathrin assembly protein complex 2 medium chain, clathrin coat adaptor protein AP50, Clathrin coat assembly protein AP50, Clathrin coat-associated protein AP50, clathrin-associated/assembly/adaptor protein, medium 1, HA2 50 kDa subunit, KIAA0109, mu subunit, Plasma membrane adaptor AP-2 50 kDa protein, plasma membrane adaptor AP-2 50kDA protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 134-433 of human AP2M1 (NP_001020376.1).,, Sequence:, TQQGIKSQTKEEQSQITSQVTGQIGWRREGIKYRRNELFLDVLESVNLLMSPQGQVLSAHVSGRVVMKSYLSGMPECKFGMNDKIVIEKQGKGTADETSKSGKQSIAIDDCTFHQCVRLSKFDSERSISFIPPDGEFELMRYRTTKDIILPFRVIPLVREVGRTKLEVKVVIKSNFKPSLLAQKIEVRIPTPLNTSGVQVICMKGKAKYKASENAIVWKIKRMAGMKESQISAEIELLPTNDKKKWARPPISMNFEVPFAPSGLKVRYLKVFEPKLNYSDHDVIKWVRYIGRSGIYETRC |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?