Learn More
PAWR/ PAR4 Antibody [Janelia Fluor« 525], Novus Biologicals Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
PAWR / PAR4 Polyclonal antibody specifically detects PAWR / PAR4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigen | PAWR / PAR4 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 525 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Par-4, PAR4prostate apoptosis response protein 4, PRKC apoptosis WT1 regulator protein, PRKC, apoptosis, WT1, regulator, Prostate apoptosis response 4 protein, prostate apoptosis response protein PAR-4, transcriptional repressor PAR4, WT1-interacting protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human PAWR/ PAR4 (NP_002574.2),, Sequence:, QNEAVNLLDPGSSYLLQEPPRTVSGRYKSTTSVSEEDVSSRYSRTDRSGFPRYNRDANVSGTLVSSSTLEKKIEDLEKEVVRERQENLRLVRLMQDKEEMI |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?