missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Septin-4 Polyclonal antibody specifically detects Septin-4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | Septin-4 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 488 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Apoptosis-related protein in the TGF-beta signaling pathway, ARTSPeanut-like protein 2, BRADEION, Bradeion beta, Brain protein H5, CE5B3, Cell division control-related protein 2, Cerebral protein 7, H5, hCDCREL-2SEP4, hucep-7, MART, peanut-like 2, peanut-like 2 (Drosophila), PNUTL2CE5B3 beta, septin 4, septin-4, septin-M |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human Septin-4 (NP_536341.1).,, Sequence:, MIKRFLEDTTDDGELSKFVKDFSGNASCHPPEAKTWASRPQVPEPRPQAPDLYDDDLEFRPPSRPQSSDNQQYFCAPAPLSPSARPRSPWGKLDPYDSSE |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?