missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
TPMT Polyclonal antibody specifically detects TPMT in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | TPMT |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 700 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 2.1.1.67, S-adenosyl-L-methionine:thiopurine S-methyltransferase, Thiopurine methyltransferase, thiopurine S-methyltransferase |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-245 of human TPMT (NP_000358.1).,, Sequence:, MDGTRTSLDIEEYSDTEVQKNQVLTLEEWQDKWVNGKTAFHQEQGHQLLKKHLDTFLKGKSGLRVFFPLCGKAVEMKWFADRGHSVVGVEISELGIQEFFTEQNLSYSEEPITEIPGTKVFKSSSGNISLYCCSIFDLPRTNIGKFDMIWDRGALVAINPGDRKCYADTMFSLLGKKFQYLLCVLSYDPTKHPGPPFYVPHAEIERLFGKICNIRCLEKVDAFEERHKSWGIDCLFEKLYLLTEK |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?