missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EEF1A2 Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™

Product Code. 30498651 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
Artikelnummer. Quantity unitSize
30498651 0.1 mL 0.1mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30498651

Marke: Novus Biologicals NBP337995AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

EEF1A2 Polyclonal antibody specifically detects EEF1A2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EEF1A2
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 488
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias eEF1A-2, EEF1ALFLJ41696, EF1A, EF-1-alpha-2, elongation factor 1-alpha 2, elongation factor-1 alpha, Eukaryotic elongation factor 1 A-2, eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 2, HS1, statin, statin S1, statin-like, Statin-S1, STN, STNL
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 184-463 of human EEF1A2 (NP_001949.1).,, Sequence:, NPATVPFVPISGWHGDNMLEPSPNMPWFKGWKVERKEGNASGVSLLEALDTILPPTRPTDKPLRLPLQDVYKIGGIGTVPVGRVETGILRPGMVVTFAPVNITTEVKSVEMHHEALSEALPGDNVGFNVKNVSVKDIRRGNVCGDSKSDPPQEAAQFTSQVIILNHPGQISAGYSPVIDCHTAHIACKFAELKEKIDRRSGKKLEDNPKSLKSGDAAIVEMVPGKPMCVESFSQYPPLGRFAVRDMRQTVAVGVIKNVEKKSGGAGKVTKSAQKAQKAGK
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cellular Signaling, Oncogenes, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1917
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.